Präzisions-Tropfenregler für Schwerkraftinfusionen, Exadrop®
Lieferant: B. Braun
4061284
720-2503EA 9.2 EUR
720-2503
Präzisions-Tropfenregler für Schwerkraftinfusionen, Exadrop®
Infusionen
Gebrauchsfertiges Infusionsset, serienmäßig mit Präzisions-Durchflussregler ausgestattet. Präzisions-Durchflussregler mit oder ohne Infusionsset. Nur für Schwerkraftinfusion.
  • Regler mit Fein-Graduierung (ml/h)
  • Konstante Tropfraten, schlauchunabhängig
  • Schiebeklemme für die kurzzeitige Infusionsunterbrechung
  • Lock-Ansatz