Transportbeutel mit "Biohazard"-Symbol, mit Druckverschluss und Tasche für Dokumente
Lieferant: VWR Collection
720-2827EA 72.8 EUR
720-2827
Transportbeutel mit "Biohazard"-Symbol, mit Druckverschluss und Tasche für Dokumente
Beutel Probenbeutel
Beutel aus PE, transparent.
  • Für den Probentransport
  • Druckverschluss
  • Mit separater Außentasche für die Dokumentation
  • Wiederverschließbar mit Druckstreifen