Salzsäure 6 M HCl (6N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
72033-1L
72033-1LEA 45.42 EUR
72033-1L
Salzsäure 6 M HCl (6N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 5.988 - 6.012 mol/l
Calibrated Against tris
Vapor Pressure 190 mmHg ( 25 °C)