Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
72090-1G 72090-5G
72090-1GEA 45.8 EUR
72090-1G 72090-5G
Neocuproin Hydrochlorid Monohydrat, Supelco®
Formel: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012645
CAS-Nummer: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b8b75af0752391fed0382a9464356cdae43ecb&vid=522da9ec60ab16fb2b81649c6e00f936a99e22cd&prid=web&clid=SAPDAM