Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

7215.9010EA 318.88 EUR
7215.9010
Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (N) 0.199 - 0.201

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR