Silbernitrat 0.1 M AgNO3 (0.1N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Höllenstein

72271-1L
72271-1LEA 97.29 EUR
72271-1L
Silbernitrat 0.1 M AgNO3 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: <0 °C
Dichte: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 0.0998 - 0.1002 mol/l
Calibrated Against sodium chloride


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR