N,N-Dimethylformamid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
72438-5ML-F
72438-5ML-FEA 190 EUR
72438-5ML-F
N,N-Dimethylformamid, Supelco®
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57,5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=816d104c2b515bc860ffb4b0138c3572ac2b0c2d&vid=1225866b521943c023c0b9bbeccc20c298e08f31&prid=web&clid=SAPDAM