Chromeazurol S (Mordant blue 29) Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 2,6-Dichlorodimethyl-sulphoxy-fuchsonedicarboxylic acid sodium salt, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid,trisodium salt, Mordant Blue 29, 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)(2,6-dichloro-3-sulphophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid, trisodium salt, Chrome Azurol S
72687-25G
72687-25GEA 113.72 EUR
72687-25G
Chromeazurol S (Mordant blue 29) Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Chromeazurol S (Mordant blue 29)
Formel: C₂₃H₁₆Cl₂O₉S
Molecular Weight: 605,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001615
CAS-Nummer: 1667-99-8
EINECS: 216-787-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Extinction maximum at 424 - 436 nm
Molar absorbancy index Min. 6000