1-Heptanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

72954-5ML-F
72954-5ML-FEA 116 EUR
72954-5ML-F
1-Heptanol, Supelco®
1-Heptanol
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002986
CAS-Nummer: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d4371a4563a75b16d6b78a17e5e6ab45022a4d&vid=fcd055f4442897c188f6b6f13a3b13df4a113261&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR