Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B2 Easycast™ und B3
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
B2-BP
730-0199EA 1100 EUR
730-0199
Horizontale Mini-Elektrophorese-Systeme, Owl™ B2 Easycast™ und B3
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das horizontale Mini-Gelsystem Owl™ B2 EasyCast™ gewährleistet Flexibilität bei geringem Platzbedarf und steht mit oder ohne Pufferumwälzanschlüssen zur Verfügung. Der Owl™ B3 umfasst ein Umwälzsystem, das die Entstehung von pH- und ionischen Gradienten verhindert und daher eine hohe Auflösung und einheitliche sowie reproduzierbare Ergebnisse liefert. Der Owl™ B3 ist ideal für lange Analysen, mehrere Probensätze oder RNA-Gele geeignet. Er verhindert außerdem eine ungleiche Migration, die Verformung von Banden oder die Trennung pH-abhängiger, glycosylierter RNA-Moleküle bei Abnahme der Ionenanzahl. Da das Umwälzsystem in der Pufferkammer integriert ist, sind keine externen Pumpen, Schläuche oder Rührstäbchen notwendig.
  • Zwei Kammschlitze auf dem UV-transparenten Geltablett verdoppeln die Probenmenge durch ein Verdoppeln der Anzahl der Probenwells
  • Robuste, einteilige Kämme machen die Kammmontage überflüssig
  • Die UV-transparenten Geltabletts sind siebbedruckt und weisen ein Fluoreszenzlineal für die leichte Messung von Banden auf
  • Modell Owl™ B2 steht mit optionalen Pufferumwälzanschlüssen für die Verwendung mit einer externen Umwälzpumpe zur Verfügung; Modell B3 verfügt über ein integriertes Pufferumwälzsystem
Zubehörinformationen: *suitable for multi-channel pipetting.
Lieferumfang: Jedes System umfasst eine Pufferkammer, einen SuperSafe Deckel mit angeschlossenen Stromleitungen, ein abgedichtetes UV-transparentes Geltablett und zwei Kämme (12 bzw. 20 Wells, doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick).