Breite, horizontale Gel-Elektrophoresesysteme, Owl™ D2
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
D2-BP
730-0221EA 1370 EUR
730-0221
Breite, horizontale Gel-Elektrophoresesysteme, Owl™ D2
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das breite Owl™ D2 Gelsystem ist ideal für das Screening von PCR Proben oder für die routinemäßige DNA-Fragmentanalyse.
  • Analyse von 10 bis 80 Proben auf einem Gel möglich
  • Mit dem breiten Gelsystem können mit Hilfe einer Mehrkanalpipette 15 oder 30 Proben pro Reihe beladen werden
  • Das UV-durchlässige EasyCast Geltablett passt genau in den externen Gießstand, so dass auch ohne Klebeband Auslaufsicherheit gewährleistet ist
  • Mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme beschleunigen den Probentransfer und reduzieren die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in der Probenreihenfolge
  • Einzigartigen Platzierung der Elektroden kann das Gel rasch und ohne Beeinträchtigung der Auflösung analysiert werden
* Optimal für Mehrkanalpipetten.
Lieferumfang: Pufferkammer, SuperSafe Deckel mit angeschlossenen Stromleitungen, UV-durchlässiges EasyCast Geltablett mit abgedichteten Endgates, externe Gießapparatur für mehrere Gele und 4 Kämme: 1,5 mm dick, zwei für 30 Wells, zwei für 40 Wells.