DNA-Proben-Sammelkarten, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ und GenSaver™ 2.0
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
8.566.0000.B-N 8.566.0001.B-N 8.567.0000.B-N 8.567.0001.B-N 8.567.0002.B-N 8.566.0003.B-G 8.566.0003.B-K 8.566.0003.B-N 8.567.0003.B-G 8.567.0003.B-K 8.567.0003.B-N
730-0662EA 420 EUR
730-0662 730-0684 730-1349 730-1486 730-1487 BINZ8.566.0003.B-G BINZ8.566.0003.B-K BINZ8.566.0003.B-N BINZ8.567.0003.B-G BINZ8.567.0003.B-K BINZ8.567.0003.B-N
DNA-Proben-Sammelkarten, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ und GenSaver™ 2.0
Nukleinsäure-Aufbewahrungssysteme
GenSaver™ und GenSaver™ 2.0 Sammelkarten sind mit einer patentierten chemischen Lösung behandelt, um eine umweltbedingte Degradation zu verhindern. Diese Karten ermöglichen die langfristige Konservierung von DNA aus biologischen Flüssigkeiten, die bei Umgebungstemperatur gelagert werden.
  • Chemische Behandlung dieser Karten gewährleistet einen langen Schutz von DNA aus getrockneten Matrixspots bei Umgebungstemperatur und ermöglicht eine verbesserte qualitative und quantitative DNA-Rückgewinnung
  • Karten werden entsprechend der weltweit ersten internationalen