Weißlicht-Transilluminatoren
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0208-02
730-1002EA 979 EUR
730-1002
Weißlicht-Transilluminatoren
Transilluminatoren Weißlicht-Transilluminatoren
Die Weißlicht-Transilluminatoren gewährleisten eine gleichmäßige Lichtdiffusion für Autoradiographien, Negative, Röntgenfilme, Filmpositive, Mikrotiterplatten und Gele.
  • Glass surfaces of the transilluminator are double-safety sealed into the unit for durability, providing a scratch- and chemical-resistant work area
  • Handles are situated on opposite sides of the converter plate for easy handling
Die Oberflächen des Transilluminators aus Glas sind doppelt versiegelt und sicher in der Einheit befestigt. Sie sorgen für eine hervorragende Lebensdauer und einen kratzfesten sowie chemikalienbeständigen Arbeitsbereich.
B×T×H: 337×241×108 mm
Gewicht: 3,8 kg
The specially designed converter plate converts UV radiation from the transilluminator using a white light diffuser to enable Coomassie® Blue or silver stained protein gels to be viewed.