Breites, horizontales Gel-Eletrophorese-System, Owl™ A3-1
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
A3-1
730-1112EA 1730 EUR
730-1112
Breites, horizontales Gel-Eletrophorese-System, Owl™ A3-1
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das horizontale Gelsystem Owl™ A3-1 kann zwischen 25 und 600 Proben auf einem Gel analysieren. Beim Gießen weniger Proben kann das Gel durch Verwenden einer Abschlussplatte in unterschiedlichen Längen gegossen werden, um Agarose zu sparen. Die große Anzahl an Kammschlitzen gewährleistet Flexibilität bei der Probe und der Aufreinigungsstrecke.
  • Das UV-transparente Geltablett ist mit abgedichteten Endgates ausgestattet, so dass auch ohne Klebeband Auslaufsicherheit gewährleistet ist
  • Integrierte Nivelliersystem gewährleistet das Gießen von flachen, gleichmäßig dicken Gelen
  • Durch Verwendung der speziell ausgelegten Kämme und einer Mehrkanalpipette können 8 bzw. 12 Proben direkt von einer 96-Well-Platte gleichzeitig beladen werden
  • Kammschlitze auf dem UV-transparenten Geltablett sind so positioniert, dass bis zu 10 Probensätze gleicher Länge auf dem gleichen Gel angeordnet werden können
* Optimal zum Mehrkanalpipettieren.
Lieferumfang: Jedes System umfasst eine Pufferkammer, einen SuperSafe Deckel mit angeschlossenen Stromleitungen, ein abgedichtetes UV-transparentes Geltablett und zwei Kämme (10- und 14 Wells, doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick).