VWR® CHEMI only, Chemilumineszenzsystem
Lieferant: VWR Collection
730-1471EA 16710 EUR
730-1471
VWR® CHEMI only, Chemilumineszenzsystem
Photodokumentations-Systeme
Das VWR CHEMI only System ist ein Chemilumineszenz-System, ausgelegt auf höchste Leistung und Automatisierung. Es verfügt für eine noch bessere Empfindlichkeit über einen CCD-Sensor der nächsten Generation mit höchster Quanteneffizienz. Sehr einfache Einstellungen ermöglichen vollautomatisierte und hochwertige Aufnahmen von jedem Western Blot, mit nur einem einzigen Klick.
  • Für höchste Empfindlichkeit konfiguriert, um selbst die schwächsten Banden eines Blots erfassen zu können.
  • Herausragende Quanteneffizienz (73% @ 425 nm) - für maximale Sensitivität auch bei geringsten Lichtemissionen
  • Kleine Grundfläche - verbraucht nur wenig Arbeitsfläche
Lieferumfang: Jedes System wird vollständig mit einer 4-Megapixel 12/16-Bit CCD-Kamera, VWR® Image Capture-Software und 2 Kopien VWR® Gel Documentation analysis-Software geliefert.