Streifen von 8 PCR-Röhrchen und PCR-Kappen
Lieferant: Brand
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 96.6 EUR
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Streifen von 8 PCR-Röhrchen und PCR-Kappen
Röhrchen PCR-Gefäße
PP. 8er-Streifen mit 0,2 ml PCR-Gefäßen und Deckelstreifen mit flachem oder gewölbtem Deckel.
  • Die flachen Deckel eignen sich für die Real Time-PCR (qPCR)
  • Ohne Werkzeug leicht zu öffnen und zu schließen
  • Die Gefäße besitzen an einem Ende eine Haltelasche, die Deckelstreifen an jedem Deckel einen seitlichen, kleinen Ansatz zum vorsichtigen, kontaminationsfreien Öffnen
  • DNase-, DNA- und RNase-frei
Colour: Clear