1-Hexanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

73117-1ML-F 73117-5ML-F
73117-1ML-FEA 48.8 EUR
73117-1ML-F 73117-5ML-F
1-Hexanol, Supelco®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002982
CAS-Nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9a15f0959119b7e449fd57687c3f3cf2890a84b&vid=96c7847e728be9b01d5cb6e0f5d3f11c2e4b6bc1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR