4-Nitrobenzoylchlorid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzoesäurechlorid, p-Nitrobenzoylchlorid, p-Nitrobenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
73120-100G
73120-100GEA 103 EUR
73120-100G
4-Nitrobenzoylchlorid, Supelco®
4-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185,57 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007345
CAS-Nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77311526916ced985e7c058e6a2144dd16d37886&vid=07672f7f9efcf84e6b7cecdbceb536def188f375&prid=web&clid=SAPDAM