Acetondimethylacetal, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethoxypropan
MQ100
73137-5ML-F
73137-5ML-FEA 102 EUR
73137-5ML-F
Acetondimethylacetal, Supelco®
Acetondimethylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 83
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0.845 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008479
CAS-Nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9736cbd1613a37c7facf22960aec98d1c30e57&vid=da5011036b239db57b6fc7e164d4db6d98c25e8c&prid=web&clid=SAPDAM