3-Nitrobenzylalkohol, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3-Nitrophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

73148-5G
73148-5GEA 198 EUR
73148-5G
3-Nitrobenzylalkohol, Supelco®
3-Nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 317
Schmelzpunkt: 26…27 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007273
CAS-Nummer: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1830a0c3ef2413888565fab55889a5efa384936b&vid=42ebf407cb3da7987a0b974eea7dec0386b6468f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR