Dichlormethan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
7316.2500EA 96.89 EUR
7316.2500
Dichlormethan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 38 - 41 °C
Preservative (as Amylene) about 20 ppm
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.1 %