Sanger's Reagenz ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,3-Dinitro-4-fluorbenzol, 2,4-Dinitrofluorbenzol

73177-10X1G 73177-1G
73177-10X1GEA 319 EUR
73177-10X1G 73177-1G
Sanger's Reagenz ≥99,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Sanger's Reagenz
Formel: C₆H₃FN₂O₄
MDL: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&vid=056f58ec8bfc32933b776d70d1403d6615b5323e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR