Klebefolie für Mikrotiterplatten
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0580
732-0065EA 85.9 EUR
732-0065
Klebefolie für Mikrotiterplatten
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Für Langzeit- und Kurzzeitlagerung von Proben in Mikrotiterplatten und Abdichtung durchstochener Folien.
  • Streifen ohne Klebebeschichtung zur einfachen Entfernung der Folie
  • Temperaturbereich −40 bis +80 °C
  • Durchstechbar