Selbstklebende Plattenfolien für qPCR, ABsolute™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-1170
732-0498EA 189 EUR
732-0498
Selbstklebende Plattenfolien für qPCR, ABsolute™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchsichtige selbstklebende Plattenfolie für qPCR und andere Fluoreszenz-Anwendungen.
  • Fester, druckempfindlicher Kleber auf der Folie verhindert Verdunstung während Thermocycling oder Probenaufbewahrung
  • Abziehbar, hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf der Platte
  • Streifen an den Enden zum einfachen Anbringen und Entfernen
  • Folie in Verbindung mit einem Cycler mit Deckel zum Herunterschrauben oder Herunterklappen empfohlen