VWR® 96-Well Deep-Well-Platten mit Automatisierungskerben
Lieferant: VWR Collection
732-0585EA 59 EUR
732-0585
VWR® 96-Well Deep-Well-Platten mit Automatisierungskerben
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Schwere Deep-Well-Platten aus Polypropylen verfügen über quadratische Vertiefungen, geformte alphanumerische Beschriftungen und glatte Innenflächen, um sicherzustellen, dass alle Proben pipettiert werden können.
  • Alphanumerische Indexierung
  • Quadratische Wells mit V-Boden
  • Autoklavierbar
  • Kältebeständig bis −80 °C (-112 °F)
VWR®-Deepwell-Platten verfügen über gedruckte alphanumerische Beschriftungen und glatte Innenflächen, um ein einfaches Pipettieren zu gewährleisten. Platten und Matten sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA (Chargenzertifikate für jede Charge erhältlich).
Zu den Anwendungen gehören HTS, kombinatorische Chemie, Bibliotheksanwendungen (Verbindungslagerung), Immunologie (Serienverdünnungen), Zellkultur (Hefewachstum, Bakterien, T-Zellen), DMPK (Verwendung mit gefilterten Platten auf Verteiler), Mini-Vorbereitungsarbeiten und Master-Mixing für Next-Gen-Sequenzierung.
Sie sind für die Handhabung durch Robotersysteme konzipiert und können mit Folie oder Matten versiegelt werden. Die vorderen Kerben sind mit einigen Hamilton®-Plattformen kompatibel.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten