96-Well-PCR-Platten, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-96-SG-C
732-0663EA 52.25 EUR
732-0663
96-Well-PCR-Platten, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Platten, Silikonmatten. Passend für 0,2-ml-Thermocycler-Blöcke.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Als frei von DNase, RNase und Endotoxin zertifiziert für höchste Probenintegrität
  • AxyMat™ Verschlussmatten sind autoklavierbar und wiederverwendbar
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, Beckman CEQ sequencers.