Einzelseptumkappen, Axygen®
Lieferant: Corning
AM-SEPTA-310
732-0673EA 204.05 EUR
732-0673
Einzelseptumkappen, Axygen®
Septen
Einzelseptumkappen für 0,5 ml Röhrchen passen für den ABI PRISM® 310 Sequenzierer.