Heißsiegel-Gerät für Mikrotiterplatten ALPS™ 50V
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-1443A
732-0996EA 4597 EUR
732-0996
Heißsiegel-Gerät für Mikrotiterplatten ALPS™ 50V
Heißversiegelungsgeräte Heißversiegelungsgeräte für Mikrotiterplatten
Heißversiegelung bietet herausragenden Probenschutz für Lagerungs- und Reaktionsplatten für die Lagerung von Verbindungen, Probenarchivierung und PCR. Das manuelle Heißsiegel-Gerät ALPS™ 50V bietet gleichbleibende Versiegelung für Mikrotiterplatten bei Anwendungen mit geringem Durchsatz.
  • Sichere und dichte Versiegelung um einzelne Wells, wodurch Probenverluste durch Verdampfung und Kreuzkontamination zwischen Wells vermieden werden
  • Kompakt und transportabel
  • Einstellung von Versiegelungstemperatur und -zeit über einfach zu bedienende Touchpad-Steuerelemente und akustischer Alarm zur Meldung der Fertigstellung der Versiegelung
  • Ergonomisches Design des Gegengriffs verringert den Kraftaufwand für den Anwender und minimiert die Spannung
  • Möglichkeit zur Versiegelung einer Vielzahl von Platten unterschiedlicher Höhe, wenn diese durch Plattenträger gestützt werden (separat erhältlich)
Lieferumfang: Lieferung mit Plattenträger für randlose PCR-Platten (auch separat erhältlich).