DNA-Elektrophorese LabStation™ für das Lehrlabor
Lieferant: EDVOTEK
5062
732-1421EA 743 EUR
732-1421
DNA-Elektrophorese LabStation™ für das Lehrlabor
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Diese LabStation enthält alles, was Sie für die Anwendung eines Edvotek DNA- oder Farbstoff-Elektrophorese-Kits mit Studenten brauchen.
Lieferumfang: Das System enthält: M36 HexaGel™ Elektrophoresetank (sechs Gießformen, 7×7 cm), DuoSource™ Netzgerät (75 V für eine oder zwei Einheiten), Mikropipette mit festem Volumen (40 µl), gelbe Mikropipettenspitzen (1 – 200 µl/2 Racks mit je 96 Stück) sowie ein Schulungskit für genetische Fingerabdrücke.