Vertikales Elektrophoresesystem, MV10
Lieferant: EDVOTEK
581
732-1427EA 274 EUR
732-1427
Vertikales Elektrophoresesystem, MV10
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
MV10 für die Auftrennung von Proteinen auf Polyacrylamidgelen, fasst eine 9×19-cm-Gelkassette und ist für die meisten selbst hergestellten oder Fertiggele geeignet.
  • Für eine Gelkassette
  • Elektroden aus reinem Platin
  • Abdeckung mit Sicherheitsverriegelung
  • Sicherheits-Elektrokabel