Verschlussfilm, selbstklebend für ELISA, Real-Time-PCR (qPCR)
Lieferant: Brand
781391
732-1475EA 192 EUR
732-1475
Verschlussfilm, selbstklebend für ELISA, Real-Time-PCR (qPCR)
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Hochtransparente Folie aus Polyester geeignet für Real-Time-PCR-Messungen. Temperaturbereich: −40 °C bis +120 °C.