Gestelle für Reaktionsgefäße
Lieferant: KARTELL
563-03 563-04 563-10 563-06
732-2000EA 27.2 EUR
732-2000 732-2001 732-2003 732-2002
Gestelle für Reaktionsgefäße
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP, autoklavierbar.
  • Geeignet zur Verwendung unter trockenen Bedingungen, in Wasserbädern oder Gefrierschränken
  • Mit oder ohne Gefäße stapelbar
  • Alphanumerische Gitterreferenz zur Probenidentifikation
Geeignet für 100×1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen mit geschlossenen Kappen oder ohne Kappen oder für 50×1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen mit geöffneten Kappen.