Gelbeladungsspitzen, HydroLogix™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3671-11 3631 3691-11
732-2339EA 0 EUR
732-2339 732-2256 MLBP3691-11
Gelbeladungsspitzen, HydroLogix™
Pipettenspitzen
Entwickelt zur Beladung vertikaler Elektrophoresegele.
  • Runde oder flache Spitze
  • Für 1 - 10 µl oder 2 - 200 µl verfügbar
  • Beladung von Gelen in drei verschiedenen Stärken für spezielle Anwendungen