Platten, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 207 EUR
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
Platten, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ und LumiNunc™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, unbehandelt, mit Sims. 96-MicroWell™ Platten für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Untersuchungen an Zellen. Schwarze Platten für Fluoreszenz-Untersuchungen mit minimalem zurückgestreuten Licht und minimaler Hintergrund-Fluoreszenz. Weiße Platten für Lumineszenz-Untersuchungen mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz.
  • Erhöhte Ränder der Vertiefungen reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen
  • Wells mit flachem (F) Boden für optimale optische Eigenschaften
  • Platten mit jeder Standardausrüstung kompatibel
  • Kompatibel mit Deckel für MicroWell™ Platten und selbstklebendem Dichtungsband
Empfohlenes Arbeitsvolumen 200 µl pro Well
Recommended working volume: 200 µl per well