THERMOCYCLER PEQSTAR 96X GRADIENT USB- und netzwerkfähiger Thermocycler Universalblock für 96 x 0.2 ml Tubes, 96 Well PCR-Platten oder 48 x 0.5 ml Tubes mit flachem Deckel. Max. Heiz- <(>&<)> Kühlrate: 5 C/s Blockuniformität (72 C): 0.20 C Gradi 1 * 1 ST
Lieferant: Peqlab brand
THERMOCYCLER PEQSTAR 96X GRADIENT USB- und netzwerkfähiger Thermocycler Universalblock für 96 x 0.2 ml Tubes, 96 Well PCR-Platten oder 48 x 0.5 ml Tubes mit flachem Deckel. Max. Heiz- <(>&<)> Kühlrate: 5 C/s Blockuniformität (72 C): 0.20 C Gradi 1 * 1 ST