Peqlab, Elektroporationsküvetten
Lieferant: VWR Peqlab
732-2924EA 97.2 EUR
732-2924 732-2922 732-2920 732-2918 732-2916
Peqlab, Elektroporationsküvetten
Küvetten Elektroporationsküvetten
Hochpräzisionsfertigung und strenge Qualitätskontrolle garantieren gleichbleibende konstante Elektroporationsbedingungen.
  • Farblich codierte Kappen zum einfachen Auswählen der richtigen Spaltenbreiten
  • 4 und 2 mm Küvetten für langen Elektroden
  • Gammastrahlen sterilisiert
Verpackung: Einzeln verpackt für Sterilität.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable