dNTPs (Lösungen), peqGOLD
Lieferant: Peqlab brand
732-3160EA 0 EUR
732-3160 732-3161 732-3155 732-3171
dNTPs (Lösungen), peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Nukleotide
Einzelne dNTPs höchster Qualität in Lösung.
  • Fertig gelöst und damit sofort vielseitig verwendbar, pH 7,5
  • Synthetisch hergestellt und deshalb ohne störende Modifikationen
  • Hohe Reinheit: >99%
  • Beste Haltbarkeit durch aufwendige Stabilisierungsverfahren
Standards: Herstellung und Qualitätskontrolle nach ISO 9001 und ISO 14001.