dNTPs (Lösungen), peqGOLD
Lieferant: Peqlab brand
732-3160EA
0
EUR
732-3160
732-3161
732-3155
732-3171
dNTPs (Lösungen), peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Einzelne dNTPs höchster Qualität in Lösung.
- Fertig gelöst und damit sofort vielseitig verwendbar, pH 7,5
- Synthetisch hergestellt und deshalb ohne störende Modifikationen
- Hohe Reinheit: >99%
- Beste Haltbarkeit durch aufwendige Stabilisierungsverfahren
Standards: Herstellung und Qualitätskontrolle nach ISO 9001 und ISO 14001.