PCR-Platten, 24-Well
Lieferant: VWR Peqlab
732-3217EA 129 EUR
732-3217
PCR-Platten, 24-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Platten mit halbhohem Rahmen (Semi-skirted) mit 24 Wells für mittleren Probendurchsatz.
  • Ultradünne Wände für optimalen Wärmetransfer
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von 0,2 ml Thermal Cycler Blocks
  • Temperaturbereich: –80 °C to +121 °C
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA