8er Streifen PCR-Gefäße
Lieferant: VWR Peqlab
732-2876EA 309 EUR
732-2876 732-3229
8er Streifen PCR-Gefäße
Röhrchen PCR-Gefäße
PP, farblos oder weiß.
  • Ultradünnwandiges Design für schnellen Wärmetransfer
  • Universell verwendbar: Kompatibel mit nahezu allen gängigen Thermocycler-Modellen
  • Gewölbte oder flache Kappen
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit, absolute Chargenkonstanz, strikte Qualitätskontrollen
  • Weiße QPCR Gefäßstreifen und hochtransparente Gefäßkappen sind ideal zur Verwendung in der"Real Time" PCR
  • "Low profile" Gefäßstreifen mit minimalem Totvolumen und für verringerte Kondenswasserbildung
Acht 0,15 ml (LowMore Product Information