Mirovolumen UV/VIS Spektralphotometer, NanoDrop™ Eight
Lieferant: THERMO NANODROP
ND-EIGHT
732-3808EA 0 EUR
732-3808
Mirovolumen UV/VIS Spektralphotometer, NanoDrop™ Eight
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das NanoDrop Eight 8-kanal-UV/VIS-Spektralphotometer ist die nächste Generation des NanoDrop 8000 mit verbesserter Hardware und den besten Softwarefunktionen des Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC Spektralphotometers (Acclaro Contaminant Identification).
  • Messung von acht Proben in nur 20 Sekunden: 96 Proben in weniger als 6 Minuten
  • Integrierte Autostart-Funktion für einfachste Bedienung und höchste Messgeschwindigkeit
  • Acclaro™-Modul zur schnellen und präzisen Analyse des Absorptionsspektrums und Identifizierung von Verunreinigungen in der Probe
  • Identifizierung und Korrektur von DNA/RNA-Kontaminationen in Echtzeit
  • Patentiertes Probenhaltesystem ermöglicht Absorptionsmessungen bis 10 000 ng/µl dsDNA in nur 1 µl Probenvolumen ohne Küvetten
Vorkonfigurierte Methoden für DNA, Protein A280, Microarray, Proteine und Markierung, Pierce 660, Bradford, BCA und Lowry.