Whatman™ Cellulose-Blotting-Papiere, Güteklasse GB003, Whatman-Produkte (Cytiva)
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10426880 10426890 10426892 10427818 10427826 10427810 10427812 10427813 10427804 10427806 10547922 10427805
732-4091EA 37.7 EUR
732-4091 732-4092 732-4093 732-4098 732-4100 732-2531 732-4229 732-4230 732-2760 732-2599 732-2762 732-2761
Whatman™ Cellulose-Blotting-Papiere, Güteklasse GB003, Whatman-Produkte (Cytiva)
Blotting-Papiere
Dieses Allzweck-Blotting-Papier wird aus reinen Rohstoffen mit hoher Saugfähigkeit hergestellt und dient als Trägermembran für Gele. Aufgrund seiner Dicke (0,8 mm) wird es für die Lyse/Denaturierung von hybridisierten Kolonien oder Plaques und Western Blots empfohlen.
  • Reine Zellulose aus Baumwoll-Linters höchster Qualität, ohne Zusatzstoffe, stellt sicher, dass während der Übertragungsschritte keine Kontamination auftritt
  • Speziell für Chromatographie- und Blotting-Verfahren hergestellt und getestet und gewährleisten die Saugfähigkeit und gleichmäßige Kapillarwirkung, die für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting wichtig sind
  • Industriestandard für Blotting-Verfahren
  • Praktische Größen in präzise auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen zugeschnittenen Blättern ermöglichen eine sofortige Verwendung und vermeiden Blattabweichungen.
Ein dickes Papier, empfohlen für die Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaque-Lifts und Western Blots.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten