Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0030-02
732-4300EA 3840 EUR
732-4300
Hybridisation oven, HB-1000 Hybridiser
Öfen Hybridisierungsöfen
Der Hybridisierungsofen zeichnet sich durch seine schnelle Aufheizzeit und seine Stapelbarkeit aus, die eine optimale Raumnutzung ermöglicht. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine gleichmäßige Probensättigung bei der Reinigung und Hybridisierung. Anstelle der entnehmbaren Rotisserie kann auch eine Wipp-Plattform eingesetzt werden (Zubehör).
  • Auf dem LCD-Display erscheint die aktuelle Kammerinnentemperatur
  • Mit Auffangblech zur einfachen Reinigung von verschütteten Substanzen
  • Drehzahlregler zur Einstellung der Drehgeschwindigkeit der Rotisserie
  • Präzise Temperatur- und Rotationsgeschwindigkeitsregelung
  • Dynamische Schüttelfunktion schafft ideale Bedingungen für das Screening von cDNA-Bibliotheken, die Primersynthese und Nukleinsäurehybridisation
  • Edelstahl-Innenraum ist einfach zu reinigen