Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0031-02
732-4301EA 5690 EUR
732-4301
Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Öfen Hybridisierungsöfen
Der Hybrilinker Ofen ist ein Kombigerät aus HB-1000 Hybridizer und Crosslinker CX-2000 mit jeweils selbständigem Betrieb. Der Crosslinker ist mit einer UV-Lampe von 254 nm zur sekundenschnellen Anhaftung von DNA an eine Membran ausgestattet. Die UV-Dosis kann zur präzisen Bestrahlung entweder als Zeit oder in Mikrojoule pro cm² eingegeben werden.
  • Präzise Temperatur- und Rotationsgeschwindigkeitsregelung
  • Dynamische Schüttelfunktion schafft ideale Bedingungen für das Screening von cDNA-Bibliotheken, die Primersynthese und Nukleinsäurehybridisation
  • Edelstahl-Innenraum ist einfach zu reinigen
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)