Hybridisierungsofen. HB-500 Minidizer
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0330-02
732-4315EA 2430 EUR
732-4315
Hybridisierungsofen. HB-500 Minidizer
Öfen Hybridisierungsöfen
Der Minidizer Ofen stellt eine kompakte und transportierbare „Personal Desktop Unit“ dar. Er eignet sich ideal als Einstiegsausrüstung für neue Labors oder für Labors mit beengten räumlichen Verhältnissen und geringem Nut-zungsbedarf. Die aufklappbare Gehäuseabdeckung ermöglicht einen leichten Zugang zur Rotisserie, die zum einfachen Flaschenwechsel herausgenommen werden kann.
  • Präzise Temperatur- und Rotationsgeschwindigkeitsregelung
  • Dynamische Schüttelfunktion schafft ideale Bedingungen für das Screening von cDNA-Bibliotheken, die Primersynthese und Nukleinsäurehybridisation
  • Edelstahl-Innenraum ist einfach zu reinigen