UV-Transilluminatoren, Tischmodell
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0180-02 95-0456-02 95-0414-02 95-0413-02 95-0417-02 95-0449-02 95-0452-02 95-0458-02 95-0459-02
732-1110EA 1300 EUR
732-1110 732-4390 732-4369 732-4368 732-4372 732-4388 732-4389 732-4391 732-4392
UV-Transilluminatoren, Tischmodell
Transilluminatoren UV-Transilluminatoren
Alle Labortisch-Transilluminatoren sind kompakt und leicht und stellen eine kostengünstige Alternative zu den Transilluminatoren der High Performance Serie dar. Mit Ausnahme von Modell M-10E sind alle Modelle mit einer UV-Wellenlänge mit einem 302-nm-UV-Röhre (8 W) ausgestattet. Die Intensitätseinstellungen Hi/Med/Lo (bei Modellen mit einer UV-Wellenlänge) wurden für UV-Beleuchtung, Fluoreszenzanwendungen und fotografische Anwendungen entwickelt. Die Intensitätseinstellung 'Lo' reduziert Photonicking, die Intensitätseinstellungen 'Hi' und 'Med' sind für die analytische DokumentationMore Product Information