PCR Platten, 384-Well, Thermo-Fast® 384 Mark II
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
AB-0937
732-4912EA 824 EUR
732-4912
PCR Platten, 384-Well, Thermo-Fast® 384 Mark II
Mikrotiterplatten PCR-Platten
Diese Thermo-Fast® 384 PCR-Gefäßplatte ist aus PP geformt, das die Anhaftung der Proben an den Gefäßwänden erschwert. Durch das vergrößerte Fassungsvermögen können weitergehende Verfahren, wie Extraktion von Enzymen oder Ethanol-Fällung direkt in den Vertiefungen durchgeführt werden. Kompatibel mit allen führenden 384 Well Block-Thermocyclern.
  • Breiter und stabiler Rand für Kompatibilität mit automatischen Systemen
  • 8 Löcher im Seitenrand erleichtern die Positionierung der Platte und das Abnehmen vom Thermocycler-Block
  • Abgeschrägte Ecke für bessere Orientierung
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und human DNA
Gesamtvolumen: 55 µl
Arbeitsvolumen: 40 µl