Aufbewahrungsplatten, 48-Well, 6,0 ml
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0988
732-4923EA 467 EUR
732-4923
Aufbewahrungsplatten, 48-Well, 6,0 ml
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. 48 quadratische Wells zur Probenaufbewahrung.
  • 6,0-ml-Arbeitsvolumen bei Abdichtung mit Klebefolie oder Heißversiegelung
  • Pyramidenförmiger Well-Boden zur einfachen Probenentnahme
  • Stütz- und Stapelrippen
  • Abdichtungsmöglichkeiten beinhalten Heißversiegelung, gasdurchlässiges Klebeband, Klebeversiegelung und Verschlussmatten
Farbe: Natur