PCR-Platten, 384 Well, Thermo-Fast®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
TF-0384
732-4961EA 290 EUR
732-4961
PCR-Platten, 384 Well, Thermo-Fast®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Diese für PCR-Verfahren mit hohem Durchsatz entwickelten 384-Well-Platten sind für die meisten Geräte für 384-Block-PCR, qPCR und Sequenzierung geeignet.
  • Die feste und mit einem Vollrahmen versehene Plattenoberfläche verringert Verzerrungen während der PCR und ermöglicht so eine Verwendung in Robotersystemen.
  • Acht Löcher im Rahmen erleichtern das Platzieren und Herausnehmen der Platte im Thermocycler-Block.
  • Frei von DNase, RNase und humaner DNA zertifiziert
  • Alphanumerische Rasterreferenz und abgeschnittene Ecken erleichtern die Ausrichtung.
Maximales Well-Volumen: 40 µl
Arbeitsvolumen: 25 µl