384-Well-PCR-Platten, Corning® Thermowell®
Lieferant: Corning
3757
732-5595EA 680.08 EUR
732-5595
384-Well-PCR-Platten, Corning® Thermowell®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, unsteril. Kompatibel mit allen PCR-, Sequenzierungs- und qPCR-Geräten.
Thermowell® GOLD 384-Well-PCR-Platten weisen nach dem Thermocycling besondere Formbeständigkeit auf und sind vollständig kompatibel für Automatisierung, gängigen Thermocyclern und Applied Biosystems®-Sequenzierungsadaptern.
Bestellinformation: Sealing tape and sealing mats sold separately.